Polyethylen glycol 300
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 300
192220010 192220025 192220100
ACRO192220010EA 730 DKK
ACRO192220010 ACRO192220025 ACRO192220100
Polyethylen glycol 300
Polyethylen glycol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 300 g/mol
Smeltepunkt: 15…10 °C
Massefylde: 1.12 g/cm³
Flammepunkt: >180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779599
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤50 APHA
Hydroxyl value 356 to 394 mg KOH/g