Polyethylen glycol 20.000
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 20000, Ethylene glycol polymer 20000, PEG 20,000
0165.1 0165.2
ROTH0165.1EA 0 DKK
ROTH0165.1 ROTH0165.2
Polyethylen glycol 20.000
Polyethylen glycol 20.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 20000 g/mol
Smeltepunkt: 58…63 °C
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 260
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2