Polyethylenglycol 2.000
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0154.1 0154.2
ROTH0154.1EA 0 DKK
ROTH0154.1 ROTH0154.2
Polyethylenglycol 2.000
Polyethylenglycol 2.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Smeltepunkt: 49…52 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2