Polyethylen glycol 200 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07483.1000
8.07483.5000
8.07483.1000EA
482
DKK
8.07483.1000
8.07483.5000
Polyethylen glycol 200 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylen glycol 200
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molekylvægt: 200 g/mol Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –55…–40 °C Massefylde: 1.124 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 180 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01779596 CAS-nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -38 - -36 °C |
Molar Mass | 190 - 210 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 180 °C |
Density | 1.124 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 304 °C |
Viscosity kinematic | 53 - 62 mm2/s (20 °C) |