Polyethylen glycol 200
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
192210010 192210050 192210051
ACRO192210010EA 454 DKK
ACRO192210010 ACRO192210050 ACRO192210051
Polyethylen glycol 200
Polyethylen glycol 200
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kogepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –65 °C
Massefylde: 1,125 g/cm³
Flammepunkt: 171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤70 APHA
Hydroxyl value 534 to 591 mg KOH/g