Polyethylen glycol 1.500
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: PEG 1500, PEG 1,500
0152.1 0152.2
ROTH0152.1EA 0 DKK
ROTH0152.1 ROTH0152.2
Polyethylen glycol 1.500
Polyethylen glycol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 44…48 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 260 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2