Polyethylen glycol 1.500
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: PEG 1500, PEG 1,500
A16241.0B A16241.30
A16241.0BEA 819 DKK
A16241.0B A16241.30
Polyethylen glycol 1.500
Polyethylen glycol 1.500
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 44-48° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779609
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 1500 g/mol
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 44…48 °C
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 260
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568