Polyethylen glycol 1.500
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: PEG 1500, PEG 1,500
192260010 192261000 192260051
ACRO192260010EA 424 DKK
ACRO192260010 ACRO192261000 ACRO192260051
Polyethylen glycol 1.500
Polyethylen glycol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 1500 g/mol
Smeltepunkt: 44…48 °C
Flammepunkt: >250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779609
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g