Polyethylenglycol 1.450
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
418040010 418040030 418041000 418045000
ACRO418040010EA 357 DKK
ACRO418040010 ACRO418040030 ACRO418041000 ACRO418045000
Polyethylenglycol 1.450
Polyethylenglycol 1.450
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Smeltepunkt: 44…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g