Polyethylen glycol 1.000
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 1,000, PEG 900-1100
0150.1 0150.2
ROTH0150.1EA 0 DKK
ROTH0150.1 ROTH0150.2
Polyethylen glycol 1.000
Polyethylen glycol 1.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 1000 g/mol
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 33…40 °C
Massefylde: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 260
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651