Polyethylen glycol 1.000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
PEG 1,000, PEG 900-1100
B22134.30
B22134.0B
B22134.30EA
321
DKK
B22134.30
B22134.0B
Polyethylen glycol 1.000
Polyethylen glycol 1.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 260°(500°F)
Physical Form: Powder/low melting solid
Density: 1.101
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 35-40°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779605
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molekylvægt: 1000 g/mol Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 35…40 °C Massefylde: 1.101 Flammepunkt: 260 °C (500 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,7568 |