Polyethylen glycol 1.000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
192250010 192250051
ACRO192250010EA 466 DKK
ACRO192250010 ACRO192250051
Polyethylen glycol 1.000
Polyethylen glycol 1.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kogepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 35…40 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 270 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779605
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 107 to 118 mg KOH/g