Kanadabalsam, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MQ100
C1795-100ML C1795-25ML
C1795-100MLEA 2050 DKK
C1795-100ML C1795-25ML
Kanadabalsam, Sigma-Aldrich®
Canada balsam
Massefylde: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 62
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132800
CAS-nummer: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
Merck Index: 13,00948