Kanadabalsam, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
60610-100ML 60610-25ML
60610-100MLEA 1830 DKK
60610-100ML 60610-25ML
Kanadabalsam, Sigma-Aldrich®
Canada balsam
Massefylde: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132800
CAS-nummer: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
Merck Index: 13,00948