Kanadabalsam
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8016.1 8016.2
ROTH8016.1EA 0 DKK
ROTH8016.1 ROTH8016.2
Kanadabalsam
Canada balsam
Massefylde: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 62
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132800
CAS-nummer: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
Merck Index: 13,00948