Benzalkoniumchlorid 50% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B20760.0F
B20760.AP
B20760.0FEA
3800
DKK
B20760.0F
B20760.AP
Benzalkoniumchlorid 50% (w/w) i vandigopløsning
Benzalkoniumchlorid
CAS No.: 63449-41-2
Flash Point: None
Beilstein Reference: 4062599
Merck Reference: 14,1059
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00145757
Formel:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Massefylde: 0,99 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00145757 CAS-nummer: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 UN nummer: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,1059 |