Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 30% i vandigopløsning
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A3626.0500 A3626.1000
A3626.0500EA 1200 DKK
A3626.0500 A3626.1000
Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 30% i vandigopløsning
Acrylamid-Bis (32:1)
Massefylde: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00080848
UN nummer: 3426
ADR: 6.1,III