3-Hydroxy-1-butin 55% ∼7.5 mol/l in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20230.0100 8.20230.0500
8.20230.0100EA 284 DKK
8.20230.0100 8.20230.0500
3-Hydroxy-1-butin 55% ∼7.5 mol/l in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyne-2-ol
Formel: C₄H₆O
Massefylde: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004541
CAS-nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN nummer: 2929
ADR: 6.1 (3),II