Mælkesyre 90% ≥90% in aqueous solution, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DL-Mælkesyre
20366.293EA 778 DKK
20366.293 20366.464
Mælkesyre 90% ≥90% in aqueous solution, TECHNICAL
Mælkesyre
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molekylvægt: 90.08 g/mol
Smeltepunkt: 53 °C
Massefylde: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 90 %