Mælkesyre 90% ≥90% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®, pure
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DL-Mælkesyre
20356.298EA 594 DKK
20356.298 20356.323
Mælkesyre 90% ≥90% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®, pure
Mælkesyre
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molekylvægt: 90.08 g/mol
Smeltepunkt: 53 °C
Massefylde: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 90 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm