Mælkesyre 85,0 - 90,0% ≥85.0-90.0% in aqueous solution ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DL-Mælkesyre
36415.22 36415.36 36415.A3
36415.22EA 418 DKK
36415.22 36415.36 36415.A3
Mælkesyre 85,0 - 90,0% ≥85.0-90.0% in aqueous solution ACS
Mælkesyre
CAS No.: 50-21-5 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.209 Refractive Index: 1.4270 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: 18° Boiling Point: 122°/15mm Beilstein Reference: 1209341 Merck Reference: 14,5336 MDL No.: MFCD00004520
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molekylvægt: 90.08 g/mol
Kogepunkt: 122 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 1.209
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 14,5336