Mælkesyre 80% ≥80% in aqueous solution
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DL-Mælkesyre
8460.1 8460.2
ROTH8460.1EA 0 DKK
ROTH8460.1 ROTH8460.2
Mælkesyre 80% ≥80% in aqueous solution
Mælkesyre
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molekylvægt: 90.08 g/mol
Massefylde: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351