Mælkesyre 10% in aqueous solution
Leverandør: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DL-Mælkesyre
SR0021H SR0021K
OXOISR0021HEA 400 DKK
OXOISR0021H OXOISR0021K
Mælkesyre 10% in aqueous solution
Mælkesyre
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molekylvægt: 90.08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351