Gum tragacanth, pulver
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A18502.22 A18502.36
A18502.22EA 846 DKK
A18502.22 A18502.36
Gum tragacanth, pulver
Gum tragacanth
CAS No.: 9000-65-1 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4581 MDL No.: MFCD00131255
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00131255
CAS-nummer: 9000-65-1
EINECS: 232-552-5
Merck Index: 14,4581