Stivelse (from wheat)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9447.1 9447.2
ROTH9447.1EA 0 DKK
ROTH9447.1 ROTH9447.2
Stivelse (from wheat)
Stivelse
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molekylvægt: 162.14 g/mol
Massefylde: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6