Stivelse (from rice)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9368.1 9368.2
ROTH9368.1EA 0 DKK
ROTH9368.1 ROTH9368.2
Stivelse (from rice)
Stivelse
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6