Stivelse (from corn)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9444.1 9444.2
ROTH9444.1EA 0 DKK
ROTH9444.1 ROTH9444.2
Stivelse (from corn)
Stivelse
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molekylvægt: 162.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6