Stivelse, opløselig
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
4701.1 4701.2
ROTH4701.1EA 0 DKK
ROTH4701.1 ROTH4701.2
Stivelse, opløselig
Stivelse, opløselig
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molekylvægt: 162.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878