Stivelse (from potato)
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
02102954.5 0210295402 0210295405
ICNA02102954.5EA 291 DKK
ICNA02102954.5 ICNA0210295402 ICNA0210295405
Stivelse (from potato)
Stivelse
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6