Stivelse, hydrolysed acc. Smithies
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9480.1 9480.2 9480.4
ROTH9480.1EA 0 DKK
ROTH9480.1 ROTH9480.2 ROTH9480.4
Stivelse, hydrolysed acc. Smithies
Stivelse
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molekylvægt: 162.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6