Agarose
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11380.01
11380.02
11380.03
SERA11380.01EA
0
DKK
SERA11380.01
SERA11380.02
SERA11380.03
Agarose
Agarose
Smeltepunkt:
60…90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS-nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |