Agarose, Electran, wide range, low melting for electrophoresis
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
444152GEA 4900 DKK
444152G 444153H
Agarose, Electran, wide range, low melting for electrophoresis
Agarose
Agarose, low gelling temperature, har et lavt smeltepunkt og geleringstemperatur samt et lavt indhold af sulfat og høj optisk klarhed. Det er egnet til brug ved elektroforese af proteiner og nukleinsyrer og ved immobilisering af varmeustabile stoffer (fx bakterier, gær og eukaryote celler) takket være den lave geleringstemperatur. Desuden tilbyder denne agaroses lave smeltepunkt muligheden for genindvinding af proteiner og nukleinsyrer uden denaturering, når stofferne smeltes på ny.
  • Fri for DNaser og RNaser
Smeltepunkt: 60…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081294
CAS-nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
DNA binding None
DNases, Rnases Not detected
Electroendosmosis (-Mr) Max 0.10
Melting point (1.5 %; water) Max. 65 °C
Gel strength (1.5 %; water) Min. 200 g/cm²
Gelling temperature (1.5 %; water) Max. 26 - 30 °C
SO₄ (Sulphate) Max. 0.1 %