Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade for electrophoresis
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
438792UEA
1360
DKK
438792U
438795A
Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade for electrophoresis
Agarose
DNA-kvalitet agarose er velegnet til de fleste rutine DNA-separationer. Brug agarose, godkendt til molekylærbiologi til applikationer, hvor der kræves en mere streng specifikation.
- Free from DNases and RNases
Smeltepunkt:
60…90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS-nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Specifikationer Testresultater
DNA binding | Passes test |
Electroendosmosis (-Mr) | 0,08 - 0,11 |
Gelling temperature (1.5 %; water) | 34 - 37°C |
Gel strength (1.5 %; water) | Min. 2300 g/cm² |
Ignition residue | Max. 1.0 % |
Loss on drying | Max. 10.0 % |