Agarose, Electran, high resolution for electrophoresis
Leverandør: VWR ChemicalsSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Agarose High Resolution har et lavt smeltepunkt og geleringstemperatur, men adskiller sig fra traditionelle agaroser med lave smeltepunkter, som er godkendte til molekylærbiologi hvad angår gelseparationsområde. Ved brug af denne agarose i elektroforese fås en fin og konstant opløsning af nukleinsyrer, som er mindre end 1000 basepar og kun adskiller sig ved få basepar. Egenskaberne ved Agarose High Resolution muliggør konsistente gelseparationer (analytisk og præparativt), udførelse af in-vitro translation og transskriptionsmapping såvel som in-vivo ligering og transformation. Til analytiske gelseparationer af DNA/RNA, som er mindre end 1000 basepar, hvortil en større gelstyrke påkræves til at lette håndteringen, anbefaler vi brug af Agarose High Resolution "Electran" (43655).
- Fri for DNaser og RNaser
Smeltepunkt:
60…90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS-nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Specifikationer Testresultater
DNA binding | Passes |
DNases, RNases | Passes |
Electroendosmosis (-Mr) | Max. 0.13 |
Gel strength (at 4%) | Min. 1400 g/cm² |
Gelling temperature (at 4%) | 32.5 - 38.0 °C |
Melting point (at 4%) | Max. 90 °C |
Ignition residue | Max. 1.0 % |
Loss on drying | Max. 10.0 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.15 % |