Agarose, Electran, high resolution, low melting for electrophoresis
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
436552VEA 2410 DKK
436552V 436553W
Agarose, Electran, high resolution, low melting for electrophoresis
Agarose
Agarose High Resolution, er optimeret til at levere fremragende separation af agarose i nukleinsyrefragmenter, som er mindre end 1000 basepar og kun adskiller sig ved få basepar. Den beholder samme lave geleringskarakteristika som standard Agarose High Resolution Plus og har betydelig større gelstyrke på bekostning af et højere smeltepunkt. Dette resulterer i fleksible geler, som er nemme at arbejde med. Disse egenskaber gør agarosen til førstevalget til analytiske gelseparationer til kontrol af kvalitet og størrelse af forstærkede fragmenter og til brug i restriktionsmapping, der involverer små nedbrydningsfragmenter.
  • Fri for DNaser og RNaser
Smeltepunkt: 60…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081294
CAS-nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Moisture content Max. 10 %
Sulfate content Max. 0.15 %
Gel strength (at 4%) Min. 500 g/cm²
EEO, -Mr Max. 0.15
Gelling temperature (at 4%) Max. 35 °C
Melting temperature (at 4%) Max. 65 °C
Appearance Passes
Ash content Max. 1 %
DNA binding Passes
RNase / DNase Not detected