Agarose MS8 molecular_sieve_grade, DNA fragments_small
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H26738.14
H26738.22
H26738.14EA
1980
DKK
H26738.14
H26738.22
Agarose MS8 molecular_sieve_grade, DNA fragments_small
Agarose
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Smeltepunkt:
60…90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS-nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |