Agar, fint pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, ekstra ren, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.01615.1000 1.01615.9025
1.01615.1000EA 4110 DKK
1.01615.1000 1.01615.9025
Agar, fint pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, ekstra ren, SAFC®
Agar
Smeltepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081288
CAS-nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM