Agar
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Agar Agar
A0949.0500 A0949.1000 A0949.5000
APPCA0949.0500EA 2150 DKK
APPCA0949.0500 APPCA0949.1000 APPCA0949.5000
Agar
Agar
Smeltepunkt: 90
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081288
CAS-nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM