Agar
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Agar Agar
A0917.1000 A0917.5000
A0917.1000EA 2380 DKK
A0917.1000 A0917.5000
Agar
Agar
Smeltepunkt: 90
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081288
CAS-nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM