Agar Cell culture_plant_tested
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Agar Agar
H26724.0E
H26724.22
H26724.36
H26724.0EEA
14620
DKK
H26724.0E
H26724.22
H26724.36
Agar Cell culture_plant_tested
Agar
CAS No.: 9002-18-0
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,184
MDL No.: MFCD00081288
Smeltepunkt:
90 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081288 CAS-nummer: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 14,184 |