Cellulose
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14204.02
14204.03
SERA14204.02EA
507.29
DKK
SERA14204.02
SERA14204.03
Cellulose
Cellulose
Formel:
(C₁₂H₂₂O₁₁)n Smeltepunkt: 260…270 °C Massefylde: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081512 CAS-nummer: 9004-34-6 EINECS: 232-674-9 Merck Index: 13,01977 |