Streptomycin sulfat
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A1852.0025 A1852.1000
A1852.0025EA 471 DKK
A1852.0025 A1852.1000
Streptomycin sulfat
Streptomycin sulfat
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Molekylvægt: 1457.4 g/mol
Smeltepunkt: 250
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00037023
CAS-nummer: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08983