Gentamicin sulfat
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
22185.01
22185.02
22185.03
SERA22185.01EA
126.8
DKK
SERA22185.01
SERA22185.02
SERA22185.03
Gentamicin sulfat
Gentamicin sulfat
Smeltepunkt:
218…237 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00270181 CAS-nummer: 1405-41-0 EINECS: 215-778-9 Merck Index: 13,04403 |