Gentamicin sulfat
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
A1492.0005 A1492.0025
A1492.0005EA 565 DKK
A1492.0005 A1492.0025
Gentamicin sulfat
Gentamicin sulfat
Smeltepunkt: 218…237 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00270181
CAS-nummer: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403