L(-)-Xylose ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21622.06 B21622.14 B21622.22
B21622.06EA 580 DKK
B21622.06 B21622.14 B21622.22
L(-)-Xylose ≥99%
L(-)-Xylose
Purity: 99% CAS No.: 609-06-3 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 1723080
Formel: C₅H₁₀O₅
Kogepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 147…151 °C
Massefylde: 1,525
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151096
CAS-nummer: 609-06-3
EINECS: 210-174-1