L(+)-Arabinos, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01492.0100 1.01492.5000
1.01492.0100EA 3040 DKK
1.01492.0100 1.01492.5000
L(+)-Arabinos, Millipore®
L(+)-Arabinos
Formel: C₅H₁₀O₅
Kogepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 158…160 °C
Massefylde: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067709
CAS-nummer: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM