D(+)-Mannose
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
28460.01 28460.02
SERA28460.01EA 0 DKK
SERA28460.01 SERA28460.02
D(+)-Mannose
D(+)-Mannose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molekylvægt: 180.16 g/mol
Kogepunkt: 376
Smeltepunkt: 133
Massefylde: 1.539 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064122
CAS-nummer: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772