D(+)-Glucose Reag. Ph. Eur., Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08337.0250
1.08337.1000
1.08337.5000
1.08337.9050
1.08337.0250EA
315
DKK
1.08337.0250
1.08337.1000
1.08337.5000
1.08337.9050
D(+)-Glucose Reag. Ph. Eur., Millipore®
D(+)-Glucose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Smeltepunkt: 146 °C Massefylde: 1,54 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00148912 CAS-nummer: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |