D(+)-Trehalose, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.08216.0010 1.08216.0100
1.08216.0010EA 936 DKK
1.08216.0010 1.08216.0100
D(+)-Trehalose, SAFC®
D(+)-Trehalose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Smeltepunkt: 203 °C
Massefylde: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006628
CAS-nummer: 99-20-7
EINECS: 202-739-6
Merck Index: 12,09713