D(+)-Sucrose
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
4621.1
4621.2
4621.5
ROTH4621.1EA
0
DKK
ROTH4621.1
ROTH4621.2
ROTH4621.5
D(+)-Sucrose
D(+)-Sucrose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molekylvægt: 342.3 g/mol Smeltepunkt: 169…170 °C Massefylde: 1.29 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006626 CAS-nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |